2-Propylvaleryl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6808-25G OR6808-5G
APOSOR6808-25GEA 333 EUR
APOSOR6808-25G APOSOR6808-5G
2-Propylvaleryl chloride 98%
2-Propylvaleryl chloride
Formule: C₈H₁₅ClO
Kookpunt: 68…70 °C/10mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051446
CAS nummer: 2936-08-5
UN: 3265
ADR: 8,II