(3-Methoxyphenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6816-25G OR6816-5G
APOSOR6816-25GEA 29.2 EUR
APOSOR6816-25G APOSOR6816-5G
(3-Methoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Methoxyphenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Smeltpunt: 70…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004334
CAS nummer: 1798-09-0