3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic acid
OR6817-100G OR6817-250G OR6817-25G
APOSOR6817-100GEA 0 EUR
APOSOR6817-100G APOSOR6817-250G APOSOR6817-25G
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid 98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180.16 g/mol
Smeltpunt: 125…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014576
CAS nummer: 2861-28-1
EINECS: 220-679-9