Diethyl (cyanomethyl)phosphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6821-100G OR6821-25G OR6821-250G
APOSOR6821-100GEA 58.4 EUR
APOSOR6821-100G APOSOR6821-25G APOSOR6821-250G
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate 98%
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate
Formule: C₆H₁₂NO₃P
MW: 177.14 g/mol
Kookpunt: 101…102 °C/0.4mmHg
Dichtheid: 1.095 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001893
CAS nummer: 2537-48-6
EINECS: 219-806-0
UN: 1760
ADR: 8 II