Cyclohexyltriphenylphosphonium bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6822-100G OR6822-25G OR6822-5G
APOSOR6822-100GEA 403 EUR
APOSOR6822-100G APOSOR6822-25G APOSOR6822-5G
Cyclohexyltriphenylphosphonium bromide 97%
Cyclohexyltriphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₄H₂₆BrP
MW: 425.35 g/mol
Smeltpunt: 265…267 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00031667
CAS nummer: 7333-51-9