Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6823-10G OR6823-50G OR6823-250G
APOSOR6823-10GEA 73 EUR
APOSOR6823-10G APOSOR6823-50G APOSOR6823-250G
Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide 97%
Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₃H₂₄BrP
Smeltpunt: 260…262 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051880
CAS nummer: 7333-52-0