1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6840-100G OR6840-25G
APOSOR6840-100GEA 61.7 EUR
APOSOR6840-100G APOSOR6840-25G
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine 98%
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Smeltpunt: 218…224 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066156
CAS nummer: 56621-48-8
EINECS: 260-289-6