2,4-Dichloropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6843-100G OR6843-25G OR6843-500G
APOSOR6843-100GEA 67.2 EUR
APOSOR6843-100G APOSOR6843-25G APOSOR6843-500G
2,4-Dichloropyridine
2,4-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
MW: 147.99 g/mol
Kookpunt: 189…190 °C
Smeltpunt: –1 °C
Dichtheid: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00955618
CAS nummer: 26452-80-2
EINECS: 247-717-7