1-(2-Phenylethyl)piperazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6849-10G OR6849-250G OR6849-50G
APOSOR6849-10GEA 80.9 EUR
APOSOR6849-10G APOSOR6849-250G APOSOR6849-50G
1-(2-Phenylethyl)piperazine 98%
1-(2-Phenylethyl)piperazine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Kookpunt: 276 °C
Dichtheid: 1,006 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040740
CAS nummer: 5321-49-3
EINECS: 226-186-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III