6-Amino-1,4-benzodioxane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-amine, 1,4-Benzodioxan-6-amine
OR6857-100G OR6857-25G OR6857-5G
APOSOR6857-100GEA 374 EUR
APOSOR6857-100G APOSOR6857-25G APOSOR6857-5G
6-Amino-1,4-benzodioxane
6-Amino-1,4-benzodioxane
Formule: C₈H₉NO₂
Kookpunt: 116…118 °C/3mmHg
Smeltpunt: 26…31 °C
Dichtheid: 1,231 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 120 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006824
CAS nummer: 22013-33-8
EINECS: 244-718-4