1-(4-Cyanophenyl)piperazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6866-5G OR6866-25G
APOSOR6866-5GEA 65.8 EUR
APOSOR6866-5G APOSOR6866-25G
1-(4-Cyanophenyl)piperazine 97%
1-(4-Cyanophenyl)piperazine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
Smeltpunt: 83…86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320890
CAS nummer: 68104-63-2