1-(4-Nitrophenyl)piperazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6870-100G OR6870-25G OR6870-5G
APOSOR6870-100GEA 104 EUR
APOSOR6870-100G APOSOR6870-25G APOSOR6870-5G
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 97%
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₃N₃O₂
Smeltpunt: 129…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005961
CAS nummer: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7