1-Benzhydrylpiperazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6872-100G OR6872-50G
APOSOR6872-100GEA 24.9 EUR
APOSOR6872-100G APOSOR6872-50G
1-Benzhydrylpiperazine 97%
1-Benzhydrylpiperazine
Formule: C₁₇H₂₀N₂
Kookpunt: 185 °C/2,25mmHg
Smeltpunt: 88…93 °C
Vlampunt: 115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038379
CAS nummer: 841-77-0
EINECS: 212-667-7