1-(2-Furoyl)piperazine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Prazosin Related Compound D
OR6882-10G OR6882-25G
APOSOR6882-10GEA 87.9 EUR
APOSOR6882-10G APOSOR6882-25G
1-(2-Furoyl)piperazine 96%
1-(2-Furoyl)piperazine
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Smeltpunt: 67…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038831
CAS nummer: 40172-95-0