1-(2-Ethoxyethyl)piperazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6899-1G OR6899-250MG OR6899-5G
APOSOR6899-1GEA 117 EUR
APOSOR6899-1G APOSOR6899-250MG APOSOR6899-5G
1-(2-Ethoxyethyl)piperazine 98%
1-(2-Ethoxyethyl)piperazine
Formule: C₈H₁₈N₂O
Kookpunt: 224…225 °C
Dichtheid: 0,941 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320899
CAS nummer: 13484-38-3
UN: 1993
ADR: 3,III