1-(Cyclohexylmethyl)piperazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6904-1G OR6904-5G OR6904-500MG
APOSOR6904-1GEA 51.2 EUR
APOSOR6904-1G APOSOR6904-5G APOSOR6904-500MG
1-(Cyclohexylmethyl)piperazine 97%
1-(Cyclohexylmethyl)piperazine
Formule: C₁₁H₂₂N₂
Kookpunt: 230…231 °C
Dichtheid: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075237
CAS nummer: 57184-23-3