1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6912-1G OR6912-25G OR6912-5G
APOSOR6912-1GEA 22 EUR
APOSOR6912-1G APOSOR6912-25G APOSOR6912-5G
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 98%
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine
Formule: C₁₀H₂₁N₃O
Kookpunt: 106…107 °C/0,2mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191217
CAS nummer: 4892-89-1
UN: 2735
ADR: 8,III