N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6916-5G OR6916-1G
APOSOR6916-5GEA 211 EUR
APOSOR6916-5G APOSOR6916-1G
N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine 98%
N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine
Formule: C₁₁H₂₅N₃
Kookpunt: 105…106 °C/3mmHg
Dichtheid: 0,9063 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075182
CAS nummer: 22764-55-2
UN: 2735
ADR: 8,III