Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-{2-[Bis(isopropyl)amino]ethyl}piperazine
OR6919-10G OR6919-2G OR6919-5G
APOSOR6919-10GEA 243 EUR
APOSOR6919-10G APOSOR6919-2G APOSOR6919-5G
Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 97%
Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine
Formule: C₁₂H₂₇N₃
MW: 213.37 g/mol
Kookpunt: 64…66 °C/0.1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320902
CAS nummer: 59955-93-0
UN: 2735
ADR: 8 III