(±)-Isonipecotic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6923-100G OR6923-1KG OR6923-25G
APOSOR6923-100GEA 35.1 EUR
APOSOR6923-100G APOSOR6923-1KG APOSOR6923-25G
(±)-Isonipecotic acid
(±)-Isonipecotic acid
Formule: C₆H₁₁NO₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006004
CAS nummer: 498-94-2
EINECS: 207-872-3