4-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR6932-25G
OR6932-5G
APOSOR6932-25GEA
24.9
EUR
APOSOR6932-25G
APOSOR6932-5G
4-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
4-Hydroxy-1-methylpiperidine
Formule:
C₆H₁₃NO Kookpunt: 198…200 °C Smeltpunt: 26…31 °C Dichtheid: 0,98 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 112 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00006500 CAS nummer: 106-52-5 EINECS: 203-406-8 |