1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6940-100G OR6940-25G OR6940-5G
APOSOR6940-100GEA 127 EUR
APOSOR6940-100G APOSOR6940-25G APOSOR6940-5G
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formule: C₇H₁₃NO₂
Kookpunt: 99…100 °C/14mmHg
Dichtheid: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005976
CAS nummer: 177-11-7
EINECS: 205-868-6