1-Benzyl-4-piperidone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-Benzyl-4-piperidone, 1-Benzylpiperidin-4-one, 1-Benzyl-4-piperidinone
OR6943-100G OR6943-25G OR6943-500G
APOSOR6943-100GEA 39.5 EUR
APOSOR6943-100G APOSOR6943-25G APOSOR6943-500G
1-Benzyl-4-piperidone 98%
1-Benzyl-4-piperidone
Formule: C₁₂H₁₅NO
MW: 189.26 g/mol
Kookpunt: 248 °C
Dichtheid: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006192
CAS nummer: 3612-20-2
EINECS: 222-782-4