2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-azacyclohexanone hydrochloride, Triacetonamine hydrochloride
OR6946-100G OR6946-250G OR6946-25G OR6946-50G
APOSOR6946-100GEA 220 EUR
APOSOR6946-100G APOSOR6946-250G APOSOR6946-25G APOSOR6946-50G
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone hydrochloride 97%
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone hydrochloride
Formule: C₉H₁₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012768
CAS nummer: 33973-59-0
EINECS: 251-769-6