5-Bromo-2-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
5-Bromo-2-picoline, 3-Bromo-6-picoline
OR6948-100G
OR6948-25G
OR6948-5G
APOSOR6948-100GEA
77.5
EUR
APOSOR6948-100G
APOSOR6948-25G
APOSOR6948-5G
5-Bromo-2-methylpyridine 98%
5-Bromo-2-methylpyridine
Formule:
C₆H₆BrN Smeltpunt: 32…36 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00661170 CAS nummer: 3430-13-5 |