4-Chloropyridine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chloropyridinium chloride
OR6949-25G OR6949-5G OR6949-100G
APOSOR6949-25GEA 22 EUR
APOSOR6949-25G APOSOR6949-5G APOSOR6949-100G
4-Chloropyridine hydrochloride 97%
4-Chloropyridine hydrochloride
Formule: C₅H₅Cl₂N
Vlampunt: 198 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012829
CAS nummer: 7379-35-3
EINECS: 230-946-1