2-Bromophenyl methyl sulphone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6951-10G OR6951-1G OR6951-25G
APOSOR6951-10GEA 125 EUR
APOSOR6951-10G APOSOR6951-1G APOSOR6951-25G
2-Bromophenyl methyl sulphone 98%
2-Bromophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₇BrO₂S
Smeltpunt: 106…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368924
CAS nummer: 33951-33-6