1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6965-100G OR6965-25G OR6965-5G
APOSOR6965-100GEA 155 EUR
APOSOR6965-100G APOSOR6965-25G APOSOR6965-5G
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Formule: C₈H₈BrNO₂
Smeltpunt: 55…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075824
CAS nummer: 69383-59-1