5-Nitro-2,4-xylidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6966-1G OR6966-25G OR6966-5G
APOSOR6966-1GEA 22 EUR
APOSOR6966-1G APOSOR6966-25G APOSOR6966-5G
5-Nitro-2,4-xylidine
5-Nitro-2,4-xylidine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025199
CAS nummer: 2124-47-2