3-Chlorosalicylaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR6968-1G
OR6968-500MG
APOSOR6968-1GEA
70.1
EUR
APOSOR6968-1G
APOSOR6968-500MG
3-Chlorosalicylaldehyde 98%
3-Chlorosalicylaldehyde
Formule:
C₇H₅ClO₂ Smeltpunt: 52…56 °C Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04973581 CAS nummer: 1927-94-2 |