3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-tert-Butylsalicylaldehyde, 3-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
OR6969-1G
OR6969-25G
OR6969-5G
APOSOR6969-1GEA
22
EUR
APOSOR6969-1G
APOSOR6969-25G
APOSOR6969-5G
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde 97%
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde
Formule:
C11H14O2 MW: 178.2277 g/mol Kookpunt: 78…79 °C/1mmHg Dichtheid: 1.041 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 113 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00778877 CAS nummer: 24623-65-2 |