4-Bromosalicylaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6981-5G OR6981-1G OR6981-25G
APOSOR6981-5GEA 38 EUR
APOSOR6981-5G APOSOR6981-1G APOSOR6981-25G
4-Bromosalicylaldehyde
4-Bromosalicylaldehyde
Formule: C₇H₅BrO₂
Smeltpunt: 50…54 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06252606
CAS nummer: 22532-62-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable