2-(2-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(2-Carboxypyridin-6-yl)malondialdehyde
OR6983-1G OR6983-5G OR6983-25G
APOSOR6983-1GEA 137 EUR
APOSOR6983-1G APOSOR6983-5G APOSOR6983-25G
2-(2-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde
Formule: C₉H₇NO₄
MW: 193.16 g/mol
Smeltpunt: 280 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216531
CAS nummer: 212755-80-1