3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6984-25G OR6984-5G OR6984-1G
APOSOR6984-25GEA 95 EUR
APOSOR6984-25G APOSOR6984-5G APOSOR6984-1G
3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Formule: C₈H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040746
CAS nummer: 5337-79-1