5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6988-1G OR6988-25G
APOSOR6988-1GEA 22 EUR
APOSOR6988-1G APOSOR6988-25G
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₅BrN₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00238866
CAS nummer: 50593-92-5