2-Hydroxy-p-toluic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6995-100G OR6995-1KG OR6995-500G
APOSOR6995-100GEA 36.6 EUR
APOSOR6995-100G APOSOR6995-1KG APOSOR6995-500G
2-Hydroxy-p-toluic acid 99%
2-Hydroxy-p-toluic acid
Formule: C₈H₈O₃
Smeltpunt: 173…177 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002454
CAS nummer: 50-85-1
EINECS: 200-068-3