4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6996-1G OR6996-5G OR6996-10G
APOSOR6996-1GEA 231 EUR
APOSOR6996-1G APOSOR6996-5G APOSOR6996-10G
4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₇ClO₂S
Smeltpunt: 232…235 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01319431
CAS nummer: 386715-46-4