3-(2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizin-6-yl)-(2E)-propenoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6997-1G OR6997-5G OR6997-25G
APOSOR6997-1GEA 211 EUR
APOSOR6997-1G APOSOR6997-5G APOSOR6997-25G
3-(2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizin-6-yl)-(2E)-propenoic acid 95+%
3-(2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizin-6-yl)-(2E)-propenoic acid
Formule: C₁₅H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01567779
CAS nummer: 386715-44-2