4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridyl, 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
OR70014-1G OR70014-5G
APOSOR70014-1GEA 22 EUR
APOSOR70014-1G APOSOR70014-5G
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine 98%
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
Formule: C₁₈H₂₄N₂
Smeltpunt: 159…161 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01863731
CAS nummer: 72914-19-3