tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl benzyloxycarbamate, N-(Benzyloxy)carbamic Acid tert-Butyl Ester
OR70016-25G OR70016-5G OR70016-100G
APOSOR70016-25GEA 60 EUR
APOSOR70016-25G APOSOR70016-5G APOSOR70016-100G
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate 98%
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate
Formule: C₁₂H₁₇NO₃
Smeltpunt: 45…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191873
CAS nummer: 79722-21-7