5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
OR70028-1G OR70028-5G
APOSOR70028-1GEA 177 EUR
APOSOR70028-1G APOSOR70028-5G
5-Bromo-2-pyridineacetic acid
5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
Smeltpunt: 125…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09999983
CAS nummer: 192642-85-6