4-Cyano-1-butyne 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR70029-1G OR70029-5G OR70029-25G
APOSOR70029-1GEA 36.6 EUR
APOSOR70029-1G APOSOR70029-5G APOSOR70029-25G
4-Cyano-1-butyne 97%
4-Cyano-1-butyne
Formule: C₅H₅N
Kookpunt: 79 °C/35mmHg
Dichtheid: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00041563
CAS nummer: 19596-07-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III