tert-Butylalcohol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Trimethylcarbinol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol
OR70032-1L OR70032-2.5L
APOSOR70032-1LEA 102 EUR
APOSOR70032-1L APOSOR70032-2.5L
tert-Butylalcohol 99%
tert-Butylalcohol
Formule: (CH₃)₃COH
MW: 74.12 g/mol
Kookpunt: 83 °C
Smeltpunt: 23…26 °C
Dichtheid: 0.78 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 11 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004464
CAS nummer: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01577