3-Amino-5-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7004-25G OR7004-5G OR7004-100G
APOSOR7004-25GEA 136 EUR
APOSOR7004-25G APOSOR7004-5G APOSOR7004-100G
3-Amino-5-methylpyridine
3-Amino-5-methylpyridine
Formule: C6H8N2
Kookpunt: 155 °C/21mmHg
Smeltpunt: 59…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112508
CAS nummer: 3430-19-1