2-Methyl-3-phenylbenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70044-1G OR70044-5G
APOSOR70044-1GEA 176 EUR
APOSOR70044-1G APOSOR70044-5G
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid 98%
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Smeltpunt: 156…160 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD11554177
CAS nummer: 115363-11-6