Ethyl-2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR70045-1G OR70045-250MG
APOSOR70045-1GEA 187 EUR
APOSOR70045-1G APOSOR70045-250MG
Ethyl-2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Ethyl-2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00056935
CAS nummer: 27512-72-7
UN: 3261
ADR: 8,III