Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR70049-1G OR70049-2.5G OR70049-250MG
APOSOR70049-1GEA 101 EUR
APOSOR70049-1G APOSOR70049-2.5G APOSOR70049-250MG
Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Formule: C₆H₁₀O₂
Kookpunt: 54…55 °C/7mmHg
Dichtheid: 1,0609 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03789633
CAS nummer: 77342-93-9