4-(2-Phenylethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7005-1G OR7005-5G
APOSOR7005-1GEA 49.7 EUR
APOSOR7005-1G APOSOR7005-5G
4-(2-Phenylethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2-Phenylethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₅H₁₆BNO₃
Smeltpunt: 195…198 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09027209
CAS nummer: 330793-46-9