1-(4-Bromophenyl)naphthalene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70051-1G OR70051-5G
APOSOR70051-1GEA 22 EUR
APOSOR70051-1G APOSOR70051-5G
1-(4-Bromophenyl)naphthalene
1-(4-Bromophenyl)naphthalene
Formule: C₁₆H₁₁Br
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07369916
CAS nummer: 204530-94-9