4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-4'-methyl-1,1'-biphenyl
OR70052-1G OR70052-250MG OR70052-5G
APOSOR70052-1GEA 29.2 EUR
APOSOR70052-1G APOSOR70052-250MG APOSOR70052-5G
4-Bromo-4'-methylbiphenyl
4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Formule: C₁₃H₁₁Br
Smeltpunt: 136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466236
CAS nummer: 50670-49-0